Learn More
Sartorius Pipetas electrónicas Picus™ NxT, 12 canales
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15350635 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 10 μL
De 10 a 300 μl
De 5 a 120 μl
De 50 to 1200 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Gris
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
15350635 0,2 a 10 μL Gris cada uno
15360635 De 5 a 120 μl 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta cada uno
15370635 De 10 a 300 μl Naranja cada uno
15380635 De 50 to 1200 μl Morado cada uno
4 options
Código de producto. 15350635
Marca: Sartorius LH745421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para facilitar liberar la carga de trabajo del usuario y proteger de lesiones por movimientos repetitivos (RSI)'
El trabajo de laboratorio requiere una repetición de pasos de pipeteo similares que puede causar cansancio en la mano y el brazo y, de esta forma, puede comprometer los resultados. Para minimizar el riesgo, se debe utilizar una pipeta electrónica muy ergonómica para reducir al mínimo el esfuerzo y la tensión. Las Sartorius Picus™ NxT son las pipetas electrónicas ligeras y compactas más sofisticadas y ergonómicas.
  • Protección mediante contraseña para programas almacenados
  • Últimas gotas de líquido dispensadas mediante soplado repetitivo para la máxima recuperación
  • Incluye botón de funcionamiento con una sola pulsación y mecanismo de expulsión de pipeta electrónico muy ligero
  • Incluye dispositivo de seguimiento de placa para la dispensación de placas de micropocillos
  • Control electrónico de pistón y freno para un pipeteado preciso
  • Filtros Safe-cone para evitar la contaminación
  • Rueda de ajuste para ajuste de volumen y navegación
  • Gama de modos de pipeteo para diluir y valorar en dispensación en serie
  • Interfaz de usuario intuitiva en una selección de opciones de idioma: Inglés, francés, alemán, ruso y chino
  • Certificado de calibración acreditada de 3 puntos
  • Con tecnología RFID para permitir la gestión de recursos
  • Intervalo de volumen 0,2 μl a 1200 μl
  • Se suministra sin adaptador de CA USB (disponible por separado)
Aplicaciones:
PCR y otras técnicas de ADN/ARN, ELISA, análisis de proteínas y cultivo celular
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Número de canales 12
Línea de productos PICUS
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 0,2 a 10 μL