missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pictilisib, MedChemExpress

Código de producto. 16458058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458058 10 mg 10 miligramos
16463977 50 mg 50 miligramos
16457836 100 mg 100 miligramos
16401316 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458058

Marca: Medchem Express HY50094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).

Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pictilisib
CAS 957054-30-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N7O3S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GDC-0941
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (194.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CS(N1CCN(CC2=CC3=C(C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)S2)CC1)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 513.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.64
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.