missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pico145, MedChemExpress

Código de producto. p-200098463
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459926 50 mg 50 miligramos
16444636 100 mg 100 miligramos
16426127 5 mg 5 miligramos
16422756 25 mg 25 miligramos
16463398 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459926

Marca: Medchem Express HY101507

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.

Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pico145
CAS 1628287-16-0
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20ClF3N4O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo HC-608
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.52 mM)
SMILES O=C1C2=C(N=C(OC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N2CC4=CC=C(Cl)C=C4)N(C)C(N1CCCO)=O
Peso molecular (g/mol) 524.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.88
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.