Learn More
Gilac™ Picking Bin
Código de producto. 17948601
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17948601 Azul cada uno
17948951 Blanco cada uno
17968691 Amarillo cada uno
17948691 Rojo cada uno
17988991 Verde cada uno
17928441 Gris cada uno
6 options
Código de producto. 17948601
Marca: Gilac™ G152828
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Picking Bin is open fronted for easily accessible contents. 6 available colors.
  • Open fronted picking bins.
  • Contents easily accessible.
  • Stackable up to 2 metres.
  • Stability reinforced through bin feet interlocking.
  • Available in 6 colors, making it easier to differentiate the contents.
Especificaciones
Tipo Storage Bin
Material HDPE
Color Azul
Forma Rectangulares