Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Código de producto. 16416216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16416216 100 mg 100 miligramos
16443366 25 mg 25 miligramos
16431887 50 mg 50 miligramos
16405728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16416216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13518
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Specifica
Nombre del producto químico o material Piceatannol
CAS 10083-24-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Astringenin trans-Piceatannol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 244.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.24
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.