Learn More
PI3K-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16484968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484968 10 mg 10 miligramos
16451217 50 mg 50 miligramos
16447707 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16484968
Marca: Medchem Express HY12068
MedChemExpress PI3K-IN-1 (XL-147 derivative 1) is a potent inhibitor of PI3K. PI3K-IN-1 (25 μM) blocks PI3K/Akt signaling pathways.
PI3K-IN-1 (XL-147 derivative 1) is a potent inhibitor of PI3K. PI3K-IN-1 (25 μM) blocks PI3K/Akt signaling pathways.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI3K-IN-1
CAS 1349796-36-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29N5O6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo XL-147 derivative 1
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (45.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NS(C4=CC=C(C=C4)NC(C5=CC=C(C(OC)=C5)C)=O)(=O)=O)=CC(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 599.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.66
Porcentaje de pureza 96.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease