Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato de quinasa lipídica PI
Código de producto. 10553274
Click to view available options
Cantidad:
800 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10553274
Marca: Thermo Scientific™ PV5371
Specifically optimized for use with the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 kinases.
Specifically optimized for use with the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 kinases. These vesicles consist of 100% phosphatidylinositol (PI).
For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Ensayo bioquímico de acumulación de ADP
Cantidad cromogénica 800 nmol
Contenido y almacenamiento Sustrato de cinasas lipídicas PI en 50 mM HEPES, pH 7,5. Almacenar a -20 °C.
Método de detección Fluorescente
Formulario Congelado
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de dianas y secuencias líder, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de quinasas, ensayos bioquímicos de quinasas, ensayos de quinasas universales Adapta™
Cantidad 800 nmol
Sustrato Vesículas de fosfatidilinositol (PI)
Substrate Properties Sustrato a base de lípidos, sustrato a base de péptidos
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Target Enzyme Cinasas lipídicas
Descripción del artículo Sustrato de quinasa lipídico PI, 800 nmol, específicamente optimizado para su uso con las quinasas PI3 (PIK3C2A y PIK3C2B) de Clase II. Estas vesículas consisten en un 100 % de fosfatidilinositol (PI), para su uso con el ensayo de quinasas universal Adapta™ (PV5099)
Tipo de producto Sustrato de quinasa lipídica PI
Condiciones de envío Hielo seco
Requisitos de almacenamiento – 20 °C
Entrada diana PIK3C2B, PIK3C2A
Quinasas validadas PIK3C2B