Learn More
Invitrogen™ Sustrato de quinasas lipídicas PI(5)P
Descripción
- El sustrato de quinasas lipídicas PI(5)P se ha optimizado específicamente para su uso con quinasas de PIP de tipo II (p. ej., PIP4K2A)
- El sustrato se compone de fosfatidilinositol 5-fosfato solubilizado (PI(5)P) en un tampón acuoso y se utiliza en combinación con nuestro ensayo de quinasas universal Adapta™ para ayudar a identificar inhibidores de quinasa únicos.
- Validado para su uso con las quinasas lipídicas Thermo Fisher Scientific • Disponible en varios tamaños de envase para un uso cómodo
- También está disponible en nuestro servicio de perfiles de quinasas SelectScreen™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Fosfatidilinositol 5-fosfato (PI(5)P) en 30 mM de tampón HEPES de pH 7,5. |
| Formulario | Polvo |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Cantidad | 400 nmol |
| Sustrato | Fosfatidilinositol 5-fosfato (PI(5)P) |
| Tipo de sustrato | Sustrato de cinasa |
| Condiciones de envío | Hielo seco |