Learn More
Invitrogen™ Sustrato de quinasas lipídicas PI(5)P
Código de producto. 17198825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 nmol
5000 nmol
Tamaño de la unidad:
400 nanomoles
5000 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17198825 400 nmol 400 nanomoles
17285966 5000 nmol 5000 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17198825 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A33593
El sustrato de quinasas lipídicas PI(5)P se ha optimizado específicamente para su uso con quinasas de PIP de tipo II (p. ej., PIP4K2A)
  • El sustrato de quinasas lipídicas PI(5)P se ha optimizado específicamente para su uso con quinasas de PIP de tipo II (p. ej., PIP4K2A)
  • El sustrato se compone de fosfatidilinositol 5-fosfato solubilizado (PI(5)P) en un tampón acuoso y se utiliza en combinación con nuestro ensayo de quinasas universal Adapta™ para ayudar a identificar inhibidores de quinasa únicos.
  • Validado para su uso con las quinasas lipídicas Thermo Fisher Scientific • Disponible en varios tamaños de envase para un uso cómodo
  • También está disponible en nuestro servicio de perfiles de quinasas SelectScreen™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Fosfatidilinositol 5-fosfato (PI(5)P) en 30 mM de tampón HEPES de pH 7,5.
Formulario Polvo
Línea de productos Invitrogen
Cantidad 400 nmol
Sustrato Fosfatidilinositol 5-fosfato (PI(5)P)
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Condiciones de envío Hielo seco