Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
Código de producto. p-7181631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 nmol
5000 nmol
Tamaño de la unidad:
400 nanomoles
5000 nanomoles
17295966 5000 nmol 5000 nanomoles
17108835 400 nmol 400 nanomoles
2 options
Código de producto. 17295966
Marca: Invitrogen™ A33598
El sustrato de quinasas lipídicas PI(3,4)P2 se ha optimizado específicamente para su uso con las quinasas de PIP de tipo I (p. ej., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
  • El sustrato de quinasas lipídicas PI(3,4)P2 se ha optimizado específicamente para su uso con las quinasas de PIP de tipo I (p. ej., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
  • El sustrato se compone de fosfatidilinositol 3,4-bifosfato (PI(3,4)P2) solubilizado en un tampón acuoso
  • Se puede utilizar en combinación con un ensayo de cinasa universal Adapta™ para ayudar a identificar inhibidores de cinasa únicos
  • Validado para su uso con las quinasas lipídicas Thermo Fisher Scientific
  • Disponible en varios tamaños de envase para un uso cómodo
  • También está disponible en nuestro servicio de perfiles de quinasas SelectScreen™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Fosfatidilinositol 3,4-bisfosfato (PI(3,4)P2) en 30 mM de tampón HEPES de pH 7,5.
Formulario Polvo
Línea de productos Invitrogen
Cantidad 5000 nmol
Sustrato Fosfatidilinositol 3,4-bifosfato (PI(3,4)P2)
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Condiciones de envío Hielo seco