Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
Descripción
- El sustrato de quinasas lipídicas PI(3,4)P2 se ha optimizado específicamente para su uso con las quinasas de PIP de tipo I (p. ej., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
- El sustrato se compone de fosfatidilinositol 3,4-bifosfato (PI(3,4)P2) solubilizado en un tampón acuoso
- Se puede utilizar en combinación con un ensayo de cinasa universal Adapta™ para ayudar a identificar inhibidores de cinasa únicos
- Validado para su uso con las quinasas lipídicas Thermo Fisher Scientific
- Disponible en varios tamaños de envase para un uso cómodo
- También está disponible en nuestro servicio de perfiles de quinasas SelectScreen™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Fosfatidilinositol 3,4-bisfosfato (PI(3,4)P2) en 30 mM de tampón HEPES de pH 7,5. |
| Formulario | Polvo |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Cantidad | 5000 nmol |
| Sustrato | Fosfatidilinositol 3,4-bifosfato (PI(3,4)P2) |
| Tipo de sustrato | Sustrato de cinasa |
| Condiciones de envío | Hielo seco |