missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PI-103, MedChemExpress

Código de producto. 16469826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469826 50 mg 50 miligramos
16496007 5 mg 5 miligramos
16463288 10 mg 10 miligramos
16414546 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469826

Marca: Medchem Express HY10115

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.

PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PI-103
CAS 371935-74-9
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (28.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)OC5=C3C=CC=N5)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 348.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.36
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.