Learn More
Gibco™ Peptona de Phytone™
Código de producto. p-8838012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
454 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16269761 454 g 454 g
16229881 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16269761 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211906
Edge
Un hidrolizado enzimático de soja libre de origen animal.
Debido a las altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos presentes de forma natural en la soja, la peptona Gibco™ Phytone™ es una fuente de carbohidratos nutritiva y excelente. Los clientes han utilizado con éxito este suplemento en la producción basada en CHO de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos utilizados en tratamientos oncológicos y reumatológicos, así como con varios tipos de células microbianas para producir vacunas para cerdos, como vacunas contra el Clostridium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Producción de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos utilizados en tratamientos oncológicos y reumatológicos, varios tipos de células microbianas para producir vacunas para cerdos, como vacunas contra el Clostridium.
Línea de productos Phytone
Cantidad 454 g
Fuente Libre de origen animal, soja