Learn More
Gibco™ Peptona de Phytone™
Product Code. 16229881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
10 kg
Unit Size:
10 Kg
454 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16229881 10 kg 10 Kg
16269761 454 g 454 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16229881 Supplier Gibco™ Supplier No. 292450
This item is not returnable. View return policy
Un hidrolizado enzimático de soja libre de origen animal.
Debido a las altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos presentes de forma natural en la soja, la peptona Gibco™ Phytone™ es una nutritiva y excelente fuente de carbohidratos. Los clientes han utilizado con éxito este suplemento en la producción basada en CHO de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos utilizados en tratamientos oncológicos y reumatológicos, así como con varios tipos de células microbianas para producir vacunas para cerdos, como vacunas contra el Clostridium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto peptona
Para utilizar con (aplicación) Producción de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos utilizados en tratamientos oncológicos y reumatológicos, varios tipos de células microbianas para producir vacunas para cerdos, como vacunas contra el Clostridium.
Línea de productos Phytone
Cantidad 10 kg
Fuente Libre de origen animal, soja