Learn More
uvex Guantes de seguridad Phynomic XG con revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip
Tienda Uvex Productos
Descripción
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip es transpirable y proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión mecánica
- Capacidades de agarre mejoradas en áreas aceitosas
- Sensación táctil al montar piezas aceitosas
- Ideal para trabajos de precisión, mantenimiento, reparaciones y procesamiento de metales
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
| Color | Negro, Gris |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Spandex, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 9 |
| Modelo | Full-hand Mitt |
| Mostrar más |