missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Guantes de seguridad Phynomic X-Foam HV

Código de producto. 17240371 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17240371 10 10 pares
17200371 6 10 pares
17210371 7 10 pares
17220371 8 10 pares
17230371 9 10 pares
17250371 11 10 pares
17260371 12 10 pares
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17240371

Marca: uvex 6005410

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Una sección de rotura sin costuras integrada en los dedos reduce significativamente el riesgo de lesiones graves en las manos cuando se utilizan destornilladores de accionamiento manual. El revestimiento de espuma Aqua-Polymer en la palma y las puntas de los dedos mejora la capacidad de agarre.

  • La estructura ligera actúa como una segunda piel manteniendo un alto nivel de sensibilidad
  • El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es resistente a la humedad y flexible
  • Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
  • La sección de rotura sin costuras integrada en los dedos ayuda a reducir las lesiones graves en las manos
  • Si el guante/dedo queda atrapado en o cerca de una pieza de maquinaria, simplemente separe y rasgue la costura perforada
  • Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Naranja, Gris
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 10
Norma EN388 31X1X
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic X-Foam HV
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.