Learn More
uvex Guantes de seguridad Phynomic X-Foam HV
Código de producto. 17220371 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17220371 8 10 pares
17200371 6 10 pares
17210371 7 10 pares
17230371 9 10 pares
17240371 10 10 pares
17250371 11 10 pares
17260371 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17220371 Proveedor uvex N.º de proveedor 6005408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una sección de rotura sin costuras integrada en los dedos reduce significativamente el riesgo de lesiones graves en las manos cuando se utilizan destornilladores de accionamiento manual. El revestimiento de espuma Aqua-Polymer en la palma y las puntas de los dedos mejora la capacidad de agarre.
  • La estructura ligera actúa como una segunda piel manteniendo un alto nivel de sensibilidad
  • El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es resistente a la humedad y flexible
  • Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
  • La sección de rotura sin costuras integrada en los dedos ayuda a reducir las lesiones graves en las manos
  • Si el guante/dedo queda atrapado en o cerca de una pieza de maquinaria, simplemente separe y rasgue la costura perforada
  • Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Naranja, Gris
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 8
Norma EN388 31X1X
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic X-Foam HV