Descripción
- Su estructura extremadamente ligera hace que estos guantes sean adecuados para tareas especialmente delicadas
- Impregnación de Aqua-Polymer en la palma y en las puntas de los dedos para resistencia mecánica a la abrasión
- Capacidad de agarre mejorada en ambientes secos y ligeramente húmedos
- El revestimiento poroso es transpirable para reducir la transpiración
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Adecuados para su uso en la manipulación y procesamiento de alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Aqua-Polymer |
| Color | Gris |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Elastano, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 5 |
| Mostrar más |