Learn More
uvex Guantes de seguridad grises Phynomic Lite
Código de producto. 17260341 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17260341 5 10 pares
17270341 6 10 pares
17280341 7 10 pares
17290341 8 10 pares
17200351 9 10 pares
17210351 10 10 pares
17220351 12 10 pares
17747579 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17260341 Proveedor uvex N.º de proveedor 6004005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos guantes ligeros se han fabricado a partir de una combinación de poliamida y elastano, con impregnación de Aqua-Polymer en la palma/punta de los dedos para aumentar la durabilidad y la destreza.
  • Su estructura extremadamente ligera hace que estos guantes sean adecuados para tareas especialmente delicadas
  • Impregnación de Aqua-Polymer en la palma y en las puntas de los dedos para resistencia mecánica a la abrasión
  • Capacidad de agarre mejorada en ambientes secos y ligeramente húmedos
  • El revestimiento poroso es transpirable para reducir la transpiración
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
  • Adecuados para su uso en la manipulación y procesamiento de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Aqua-Polymer
Color Gris
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Elastano, Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 5
Norma EN388 2121X
Para utilizar con (aplicación) Maquinaria de conducción/operación, pintura y colocación de papel
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic Lite
Yarn Gauge 15