Learn More
uvex Guante de seguridad Phynomic AirLite B ESD
Código de producto. 17737599 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17737599 9 10 pares
17707599 6 10 pares
17717599 7 10 pares
17727599 8 10 pares
17747599 10 10 pares
17757599 11 10 pares
17767599 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17737599 Proveedor uvex N.º de proveedor 6007809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uvex phynomic Airlite ESD es un guante de seguridad ligero que ofrece una notable diferencia en la comodidad del usuario.
  • El guante de protección frente a cortes Uvex phynomic más ligero y sensible en el nivel de corte B
  • Material exterior fabricado con innovadoras fibras de protección frente a cortes Dyneema Diamond 2.0, poliamida, elastano y carbono
  • Revestimiento de polímero de agua «airLite» transpirable en la palma y las puntas de los dedos
  • Guante de seguridad libre de fibras de vidrio y acero
  • Guante de seguridad con función de pantalla táctil para su uso en casi todas las pantallas, tabletas y teléfonos móviles
  • El guante de seguridad con función ESD, conforme a DIN EN 16350:2014, protege la pieza contra carga electrostática
  • Buena protección frente a cortes (nivel B)
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Sin aceleradores, con protección de la salud y compatibilidad de la piel aprobadas dermatológicamente (proDERM)
  • Guante de seguridad muy ligero y transpirable
  • Sensibilidad extraordinaria gracias al nuevo revestimiento de polímero de agua transpirable Airlite combinado con revestimiento fino (calibre 18)
  • Guantes de seguridad con puño tejido y ajuste ergonómico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388 (3 X 3 2 B) y DIN EN 16350:2014
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Azul claro, Negro
Desechables Reusable
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Laboratory/Cleanroom Use Not tested
Latex Free Sí
Material Poliamida, Elastano, Carbono
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 9