Learn More
PHYH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205396 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810804 20 μL 20 microlitros
16800804 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810804
Marca: Proteintech 128581AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody (12858-1-AP) detects two bands: 36 kDa and 70 kDa. The 70 kDa band may probably be the dimeric form of PHYH.
PHYH2 catalyzes a carbon-carbon cleavage reaction; cleaves a 2-hydroxy-3-methylacyl-CoA into formyl-CoA and a 2-methyl-branched fatty aldehyde.
Especificaciones
Antígeno PHYH
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PHYH
N.º de referencia del gen O14832, O35386, P57093
Alias de gen LN1, LNAP1, PAHX, PHYH, PHYH1, Phytanic acid oxidase, phytanoyl CoA 2 hydroxylase, RD
Símbolos de los genes Phyh
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PHYH Fusion Protein Ag3569
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114209, 16922, 5264
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG