missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PHYH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16347974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16347974 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16347974

Marca: Invitrogen™ PA580899

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human PHYH.

PHYH2 catalyzes a carbon-carbon cleavage reaction; cleaves a 2-hydroxy-3-methylacyl-CoA into formyl-CoA and a 2-methyl-branched fatty aldehyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHYH
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Phyh
N.º de referencia del gen O14832
Alias de gen 1600020H07Rik; 2-HPCL; AI256161; AI265699; HPCL; HPCL2; induced by chronic shear stress; LN1; Lnap1; LOC100056651; Lupus nephritis-associated peptide 1; OTTHUMP00000019131; OTTHUMP00000019132; OTTHUMP00000179083; OTTHUMP00000216226; Pahx; PHYH; PHYH protein; PHYH1; PHYH2; phytanic acid oxidase; phytanoil-CoA alpha hydroxylase; phytanoyl-CoA 2 oxoglutarate dioxygenase; phytanoyl-CoA 2-hydroxylase; phytanoyl-CoA alpha-hydroxylase; phytanoyl-CoA dioxygenase peroxisomal; phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal; phytanoyl-CoA hydroxylase; phytanoyl-CoA hydroxylase (Refsum disease); RD; zgc:110203
Símbolos de los genes Phyh
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human PHYH protein (Ser31-Leu338).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5264
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.