Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)
Código de producto. 13585160 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 unidades
2000 unidades
500 unidades
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
13585160 Green 500 reacciones 500 unidades
10024537 Colorless 100 reacciones 100 unidades
10287787 Colorless 500 reacciones 500 unidades
16254551 Colorless 2000 reacciones 2000 unidades
13575160 Green 100 reacciones 100 unidades
5 options
Código de producto. 13585160
Marca: Thermo Scientific™ F534L
Includes
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
  • ADN polimerasas Phusion 2 U/μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5x
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5x
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1x.
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green
  • ADN polimerasas Phusion 2 U/μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5x
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5x
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion Green como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion Green proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1x.
Obtenga un rendimiento superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad con una de las ADN polimerasas termoestables más precisas disponibles.
Las polimerasas de ADN Phusion establecen una referencia para el rendimiento de la PCR.Ofrecen una combinación de características que ninguna otra enzima puede igualar.Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, la DNA polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible.Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad.La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR.Para el investigador, eso se traduce en facilidad de uso y comodidad.Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
El nuevo formato Phusion Green es una combinación de la DNA polimerasa Phusion y tampones 5X Phusion Green.Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel.El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de las DNA polimerasas Phusion y es compatible con aplicaciones posteriores, como por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del DNA con enzimas de restricción.
Al incorporar un dominio exclusivo de ADNbc, la ADN polimerasa Phusion amplifica el ADN con una precisión y velocidad inalcanzables con enzimas PCR estándar incluso en las plantillas más difíciles. Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pful, a DNA polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible. Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR. Para el investigador, eso se traduce en facilidad de uso y comodidad. Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
Las polimerasas de ADN Thermo Scientific Phusion establecen una referencia para el rendimiento de la PCR. Ofrecen una combinación de características que ninguna otra enzima puede igualar. Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, la ADN polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible. Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR. Para el investigador, eso se traduce en facilidad de uso y comodidad. Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
El nuevo formato Phusion Green es una combinación de la DNA polimerasa Phusion y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de las DNA polimerasas Phusion y es compatible con aplicaciones posteriores, como por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del DNA con enzimas de restricción.
Las mezclas maestras de PCR de alta fidelidad Phusion son prácticas mezclas 2X diseñadas para minimizar el número de pasos de pipeteo. El usuario solo tiene que añadir la plantilla y los primers. El kit de PCR de alta fidelidad Phusion contiene todos los reactivos necesarios para PCR, incluidos los primers y la plantilla de control.
Características destacadas
  • Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón de alta fidelidad Phusion)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos (de 15 a 30 s/kb)
  • Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón Green
Aplicaciones
  • PCR de alto rendimiento
  • PCR de alta fidelidad
  • Clonación
  • Secuenciación (generación de plantillas)
  • Gran capacidad de procesamiento
  • Moldes complejos (ricos en GC)
  • Generación de moldes para secuenciación
  • PCR de largo alcance
  • Clonación
  • Mutagénesis†
  • Microarray
Incluye
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion (F-530)
  • ADN polimerasas Phusion 2 U μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • 50 mm de solución MgCl2
    Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm MgCl2 en la concentración final 1X.
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green (F-534):
  • ADN polimerasas Phusion 2 U μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • 50 mm de solución MgCl2
    Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion con tampón HF (F-531):
  • ADN polimerasa Phusion, 400μm de cada dNTP y tampón HF 2X Phusion.
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC (F-532):
  • ADN polimerasa Phusion, 400μm de cada dNTP y tampón GC 2X Phusion.
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Las mezclas maestras proporcionan 1,5 mm de MgCl2 y 200μm de dNTP en la concentración de reacción final.
Kit de PCR de alta fidelidad Phusion (F-553):
  • ADN polimerasas Phusion 2U/μl
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Mezcla dNTP (10 mm cada una)
  • Solución de MgCI2 (50 mm)
  • Plantilla de control (λ ADN)
  • Primers de 1,3 kb (4μm cada uno)
  • Primers de 10 kb (4μm cada uno)
  • Estándar de tamaño de ADN
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Peligroso: No
Vida útil: 0 meses, 36 meses
Condiciones de envío: Hielo seco
Tampón de almacenamiento: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 100 mm de KCl, estabilizadores, 200 μg/ml de BSA y glicerol al 50 %.
Condiciones de almacenamiento: −20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento Incluye:
• ADN polimerasas Phusion, 2 U/μL
• Tampón de alta fidelidad 5X Phusion Green
• Tampón de GC 5X Phusion Green
• DMSO
• 50 mm de MgCl2
Los tampones de alta fidelidad Phusion Green y de GC Phusion Green proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa de alta fidelidad
Cantidad 500 U
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 500 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Independiente
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Green