Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Incluye:
Tampón de HF 5x Phusion, solución de MgCl2 de 50 mm, DMSO al 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HF Buffer Pack |
| Color | Colorless |
| Descripción | Paquete de tampones Phusion™ HF |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| Cantidad | 6 mL |
| Incluye | El paquete de tampones HF Phusion (F-518L) incluye: • Tampón HF 5X Phusion (el tampón 1X proporciona 1,5 mM de MgCl2) • 50 mM de MgCl2 • DMSO Almacenar a -20 °C. |