Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Código de producto. 10584578 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Detergent-free FF Buffer Pack
Detergent-free GC Buffer Pack
GC Buffer Pack
HF Buffer Pack
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10584578
Marca: Thermo Scientific™ F519L
Edge
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampón de cromatografía de gases para ADN polimerasas Phusion desarrollado para moldes ricos en GC
Incluye:
Tampón de GC 5x Phusion, 50 mM de solución MgCl2, DMSO al 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GC Buffer Pack
Color Colorless
Descripción Paquete de tampones Phusion™ GC
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Cantidad 6 mL
Incluye El paquete de tampones GC Phusion incluye:
• Tampón GC 5X Phusion (el tampón 1X proporciona 1,5 mM de MgCl2)
• 50 mM de MgCl2
• DMSO
Almacenar a -20 °C.