Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
Código de producto. 10227847 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10227847 500 reacciones 500 reacciones
10543488 100 reacciones 100 reacciones
2 options
Código de producto. 10227847
Marca: Thermo Scientific™ F547L
Realice PCR directamente de sangre completa sin purificación de ADN.
El kit de PCR directa en sangre Phusion está diseñado para la amplificación de ADN de sangre completa. Elimina la necesidad de un paso de purificación de ADN independiente antes de la PCR. La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II modificada es resistente a los inhibidores de PCR presentes en la sangre y conserva su actividad incluso con muestras que contienen un 40 % de sangre completa.
Esta ADN polimerasa de corrección extremadamente precisa hace que el kit de PCR directa en sangre Phusion sea la opción ideal incluso para aplicaciones exigentes, como la clonación. El kit de PCR directa en sangre Phusion también permite el análisis de muestras de sangre con diferentes anticoagulantes, condiciones de almacenamiento y de diversas especies.
El kit de PCR directa en sangre Phusion está diseñado para la amplificación de ADN de sangre completa sin un paso previo de purificación. El kit utiliza una ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II modificada. Esta enzima PCR con alta capacidad de procesamiento y robusta es resistente a los inhibidores presentes en la sangre y mantiene su actividad incluso a una concentración sanguínea del 40 %. El kit de PCR directa en sangre Phusion permite el análisis de muestras de sangre con diferentes anticoagulantes, condiciones de almacenamiento y de diversas especies.
  • No hay necesidad de extracción de ADN
  • Permite hasta un 40% de sangre en la reacción de PCR
  • Tolera heparina, citrato, y EDTA, y es compatible con la sangre congelada o la sangre almacenada en varios tipos de papeles de filtro
  • La ADN polimerasa Phusion Hot Start II modificada da resultados específicos y precisos con una elevada producción y tiempos de protocolo cortos
Incluye:
ADN polimerasa directa en sangre Phusion, tampón de PCR en sangre Phusion 2x (incluye dNTP y MgCl2), EDTA, MgCl2, DMSO, mezcla de cebadores de control universal
Recomendada para:
Detección de SNP con PCR-RFLP. Genotipado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μL
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 200 μL de ADN polimerasa Phusion Blood II
• 5 x 1,25 mL de tampón de PCR 2X Phusion Blood (incluye dNTP y MgCl2)
• 40 μL de mezcla de primer de control universal
• 0,5 mL, 50 mM de EDTA
• 1,5 mL, 50 mM de MgCl2
• 0,5 mL de DMSO
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR PCR directa
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Blood II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Kit de PCR Direct
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de muestra Sangre
Material de partida ADN