missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHTPP, MedChemExpress

Código de producto. 16463848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463848 10 mg 10 miligramos
16490217 50 mg 50 miligramos
16442876 25 mg 25 miligramos
16424886 100 mg 100 miligramos
16416577 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463848

Marca: Medchem Express HY103456

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.

PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PHTPP
CAS 805239-56-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H11F6N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (59.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=C3N=C(C(F)(F)F)C=C(C(F)(F)F)N3N=C2C4=CC=CC=C4)C=C1
Peso molecular (g/mol) 423.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.31
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.