Learn More
Anhídrido ftalico en piridina, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10463512 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
Código de producto.
10463512 2,5 l
1 options
Código de producto. 10463512
Marca: JT Baker 7526.2500
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Color Máx. 100 (APHA)
Temperatura de inflamación 17°C
Envase Recipiente de vidrio
Fórmula molecular C8H4O3
Número MDL MFCD00005918
Cantidad 2.5 L
Peso molecular (g/mol) 148.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 160 g/l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.