Learn More
Ftalatos en el estándar de cloruro de polivinilo, 8 componentes, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalates in Polyvinyl Chloride |
| Nombre de nota | Designed to meet the regulations required for testing of PVC toys and other consumer products |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Métodos | For Consumer Product Safety Commission Method CPSC-CH-C1001-09.1 |
| Disolvente o matriz | Polyvinyl Chloride |
| Cantidad | 1,5 g |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phthalates in Poly(vinyl chloride)
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: polyvinyl chloride,dibutyl phthalate, BBP, bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, dimet
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio