Learn More
Molecular Probes™ Conjugado para fagocitosis pHrodo™ Red Zymosan BioParticles™
Descripción
Consiga una tinción más rápida y resultados más exactos sin necesidad de pasos de lavado o colorantes supresores con conjugado pHrodo Red Zymosan BioParticles sensibles al pH para fagocitosis. Este conjugado de biopartículas de colorante proporciona resultados más rápidos y exactos que cualquier otro conjugado de biopartículas de colorante y ha reducido la variabilidad de la señal y mejorado el tiempo en experimentos sensibles. Los conjugados de colorante pHrodo Red no son fluorescentes fuera de la célula, pero sí presentan una fluorescencia de color rojo brillante en fagosomas, para detectar específicamente la fagocitosis intracelular y la endocitosis. El conjugado pHrodo Red Zymosan BioParticles también se puede multiplexar con una amplia variedad de colorantes azules, verdes y rojos lejanos, como GFP, Fuo-4, calceína, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros.
La fluorescencia del nuevo colorante pHrodo Red se reduce en gran medida conforme disminuye el pH de neutro a ácido, por lo que es una herramienta ideal para estudiar la fagocitosis y su regulación mediante fármacos y/o factores medioambientales. La falta de fluorescencia fuera de la célula elimina la necesidad de pasos de lavado y colorantes supresores.
Utilice el conjugado pHrodo Red Zymosan BioParticles listo para su uso en aplicaciones de adquisición de imágenes o de flujo, o pHrodo Red SE, el succinimidilo éster activado, para el etiquetado de microorganismos o proteínas de su elección.
Además, el colorante pHrodo está disponible en color verde y con conjugados de E. coli, zymosan, S. aureus y dextrano con un PM de 10 000.
La fluorescencia del nuevo colorante pHrodo Red se reduce en gran medida conforme disminuye el pH de neutro a ácido, por lo que es una herramienta ideal para estudiar la fagocitosis y su regulación mediante fármacos y/o factores medioambientales. La falta de fluorescencia fuera de la célula elimina la necesidad de pasos de lavado y colorantes supresores.
Utilice el conjugado pHrodo Red Zymosan BioParticles listo para su uso en aplicaciones de adquisición de imágenes o de flujo, o pHrodo Red SE, el succinimidilo éster activado, para el etiquetado de microorganismos o proteínas de su elección.
Además, el colorante pHrodo está disponible en color verde y con conjugados de E. coli, zymosan, S. aureus y dextrano con un PM de 10 000.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a – 20 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Descripción | Conjugado para fagocitosis pHrodo™ Red Zymosan BioParticles™ |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis celular |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™, Microscopio confocal, Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinte |
| Tipo de colorante | Coloraciones sensibles al pH |
| Línea de productos | pHrodo |
| Cantidad | 5 x 1 mg |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.