Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red Phagocytosis Particle Labeling Kit for Flow Cytometry
Código de producto. 10761764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10761764 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10761764
Marca: Invitrogen™ A10026
Kit de etiquetado de partículas de fagocitosis pHrodo™ Red para citometría de flujo
  • Detecta específicamente fagocitosis y endocitosis con colorante fluorogénico sensible al pH - discrimina endcitosados de partículas adherentes y extracelulares
  • Variabilidad de señal reducida y temporización mejorada en experimentos sensibles - sin necesidad de pasos de lavado o de desactivación de la tinción
  • Fluorescencia roja brillante - multiplexado cómodo con tintes verdes como GFP, Fluo-4, o calceína
La tinción pHrodo™ Red ofrece resultados más rápidos y precisos que cualquier otro ensayo de fagocitosis
La nueva tinción pHrodo™ Red a base de rodamina sensible al pH, patentada por Molecular Probes™, no es fluorescente a pH neutro, pero se vuelve rojo brillante con la acidificación. Puesto que es tanto fluorogénico como sensible al pH, la tinción pHrodo™ Red puede usarse como sensor específico de eventos fagocíticos; la acidificación del fagosoma después de la fagocitosis se caracteriza por la fluorescencia roja. Por lo tanto, es una herramienta ideal para estudiar la fagocitosis y su regulación a través de fármacos o factores ambientales.
Rápido y reproducible
No se necesitan pasos de lavado ni de desactivación de tinciones, ya que el colorante pHrodo™ Red no es fluorescente fuera de la célula, lo que hace que el protocolo de tinción sea sencillo y rápido. La eliminación de los pasos de lavado y de la necesidad de aplicar colorantes de desactivación también mejora la reproducibilidad de los ensayos, especialmente en aquellos basados en lectores de placas.
Aplicaciones flexibles
Utilice los conjugados de pHrodo™ Red BioParticles™ listos para su uso para un práctico análisis de la fagocitosis de las bacterias Gram-positivas o Gram-negativas, o la forma amino-reactiva del pHrodo™ Red SE para etiquetar los microorganismos o las proteínas de su elección.
Compatible con múltiples plataformas
Los conjugados de tinción pHrodo™ se pueden utilizar en lectores de placas, microscopía de fluorescencia de imágenes y aplicaciones de citometría de flujo. El kit de etiquetado de partículas de fagocitosis pHrodo™ Red y el kit de fagocitosis pHrodo™ Red E. coli BioParticles™ para citometría de flujo fueron diseñados para realizar mediciones rápidas y cómodas de la actividad fagocítica en muestras de sangre completa mediante citometría de flujo. Los kits incluyen todos los reactivos necesarios para evaluar la ingestión de partículas y la lisis de glóbulos rojos. El kit de etiquetado también contiene los reactivos necesarios para el etiquetado de microorganismos con la tinción pHrodo™ Red. Se suministran suficientes reactivos en ambos kits para aproximadamente 100 ensayos.
La absorción y la emisión óptimas de fluorescencia máxima del conjugado pHrodo™ Red BioParticles™ son de aproximadamente 560 nm y 585 nm, respectivamente. Sin embargo, el fluoróforo se excita fácilmente con el láser de iones de argón de 488 nm instalado en la mayoría de los citómetros de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene tampón de lisis (10 ml), tampón B (200 ml), tampón de lavado (200 ml), 1 vial de éster de succinimidilo pHrodo™ Red (1 mg, producto liofilizado), 1 vial de DMSO (0,5 ml), 1 frasco de bicarbonato de sodio (50 ml, 0,1 M, pH 9,3). Almacenar en el refrigerador
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de etiquetado de partículas de fagocitosis roja
Tipo de colorante pHrodo™ Red
Emission 560⁄585
Formato Frasco(s)
Línea de productos pHrodo
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente