Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red Microscale Labeling Kit
Descripción
pHrodo™ Red es el nuevo nombre de pHrodo™, un colorante fluorogénico que aumenta dramáticamente en fluorescencia a medida que el pH de su entorno se vuelve más ácido. El colorante original pHrodo™ y pHrodo™ Red son la misma molécula. Utilice estos kits de etiquetado de proteínas en microescala pHrodo™ Red para etiquetar cómodamente 3 muestras separadas de pequeñas cantidades (20 - 100 μg) de proteína o anticuerpo purificado con pHrodo™ -SE conjugado.
Los conjugados de colorante pHrodo™ Red no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo en los fagosomas, lo que los convierte en herramientas ideales para estudios que van desde la fagocitosis de las biopartículas hasta la internalización de los receptores. pHrodo™ Red ofrece una tinción más rápida y precisa que los colorantes radiométricos.
El kit de etiquetado de microescala roja pHrodo™ es:
Cómodo: el etiquetado suele tardar 2 horas con menos de 30 minutos de manipulación
Versátil: etiquete proteínas con MW entre 12 y 150 kDa
Personalizable: Cree sus propias sondas para estudiar fagocitosis y endocitosis
Obtenga mejores resultados en estudios de endocitosis
Endocitosis y fagocitosis que subyacen a eventos fisiológicos que van desde la respuesta huésped-patógeno hasta la desensibilización de los receptores a través de la internalización como es común en la clase de receptores GPCR. Una vez internalizado, el material puede acidificarse en endosomas o lisososomas. Nuestra sonda sensible al pH fluorogénico del colorante pHrodo™ Red, cuando se conjuga con moléculas diana, permite la supervisión visual directa del material que entra en estos compartimentos ácidos. En valores de pH neutro y básico, la emisión de tinte pHrodo™ Red es mínima; con acidificación, la emisión de tinte pHrodo™ Red se incrementa hasta 8 veces (a pH 4). La fluorescencia del colorante pHrodo™ Red se atenúa en medios completos y sangre completa, lo que mejora aún más la relación señal-ruido. El kit de etiquetado de microescala pHrodo™ Red puede etiquetar proteínas con pesos moleculares entre 12 y 150 kDa, incluidos anticuerpos IgG (∼150 kDa) en cantidades de 20 a 100 μg.
Obtenga flexibilidad experimental con una tecnología validada
pHrodo™ ha sido citado en más de 150 publicaciones y utilizado en varias aplicaciones. Está validado en citometría de flujo, detección de alto rendimiento (HTS), detección de alto contenido (HCS) y otras aplicaciones de adquisición de imágenes. pHrodo™ Red ofrece una variabilidad de señal reducida y un tiempo mejorado en comparación con los colorantes radiométricos como BCECF y SNARF, y la falta de la fluorescencia fuera de la célula elimina la necesidad de pasos de lavado y colorantes desactivadores. La fluorescencia roja de pHrodo™ Red es ideal para aplicaciones multiplexadas con compuestos verdes-fluorescentes como GFP, Fluo-4, o calceína.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Los conjugados de colorante pHrodo™ Red no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo en los fagosomas, lo que los convierte en herramientas ideales para estudios que van desde la fagocitosis de las biopartículas hasta la internalización de los receptores. pHrodo™ Red ofrece una tinción más rápida y precisa que los colorantes radiométricos.
El kit de etiquetado de microescala roja pHrodo™ es:
Obtenga mejores resultados en estudios de endocitosis
Endocitosis y fagocitosis que subyacen a eventos fisiológicos que van desde la respuesta huésped-patógeno hasta la desensibilización de los receptores a través de la internalización como es común en la clase de receptores GPCR. Una vez internalizado, el material puede acidificarse en endosomas o lisososomas. Nuestra sonda sensible al pH fluorogénico del colorante pHrodo™ Red, cuando se conjuga con moléculas diana, permite la supervisión visual directa del material que entra en estos compartimentos ácidos. En valores de pH neutro y básico, la emisión de tinte pHrodo™ Red es mínima; con acidificación, la emisión de tinte pHrodo™ Red se incrementa hasta 8 veces (a pH 4). La fluorescencia del colorante pHrodo™ Red se atenúa en medios completos y sangre completa, lo que mejora aún más la relación señal-ruido. El kit de etiquetado de microescala pHrodo™ Red puede etiquetar proteínas con pesos moleculares entre 12 y 150 kDa, incluidos anticuerpos IgG (∼150 kDa) en cantidades de 20 a 100 μg.
Obtenga flexibilidad experimental con una tecnología validada
pHrodo™ ha sido citado en más de 150 publicaciones y utilizado en varias aplicaciones. Está validado en citometría de flujo, detección de alto rendimiento (HTS), detección de alto contenido (HCS) y otras aplicaciones de adquisición de imágenes. pHrodo™ Red ofrece una variabilidad de señal reducida y un tiempo mejorado en comparación con los colorantes radiométricos como BCECF y SNARF, y la falta de la fluorescencia fuera de la célula elimina la necesidad de pasos de lavado y colorantes desactivadores. La fluorescencia roja de pHrodo™ Red es ideal para aplicaciones multiplexadas con compuestos verdes-fluorescentes como GFP, Fluo-4, o calceína.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de microescala Red |
| Cantidad | 3 preparaciones |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 ° y 8 °C. Desecar y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Escala de etiquetado | 20 - 100 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Molecular Probes, pHrodo |
| Etiqueta o tinte | pHrodo Red |
| Color | Rojo |
| Labeling Target | Proteínas |
| Mostrar más |