Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red Maleimide
Código de producto. 13355654
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
13355654 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 13355654
Marca: Molecular Probes™ P35371
pHrodo™ Red Maleimide
El colorante de maleimida pHrodo™ Red Meleimide, reactivo al tiol y sensible al pH, es adecuado para la creación de bioconjugados para estudiar la endocitosis y la fagocitosis. pHrodo™ Red aumenta drásticamente la fluorescencia a medida que el pH de su entorno se vuelve más ácido.
  • Utilice el colorante de maleimida pHrodo™ Red Maleimide sensible al pH para fabricar los bioconjugados sensibles al pH que desee
  • Obtenga resultados más rápidos y precisos que con cualquier otro ensayo de endocitosis o fagocitosis: no requiere pasos de lavado ni inhibidores
  • Multiplex con etiquetadores fluorescentes verdes como GFP, pHrodo™ Green y otros muchos
    El aumento de la fluorescencia de pHrodo™ Red cuando el pH cambia de básico a ácido se correlaciona con la acidificación de las vesículas intracelulares, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudiar la endocitosis o fagocitosis y su regulación por factores ambientales, fármacos o patógenos. Las propiedades espectrales de pHrodo™ Red lo hacen útil para experimentos multicolor. El uso de pHrodo™ Red se ha validado en una variedad de plataformas, incluidas la citometría de flujo, la microscopía fluorescente y la detección de alto contenido (HCS). La falta de fluorescencia de pHrodo™ Red en un ambiente extracelular típico elimina la necesidad de llevar a cabo el lavado o aplicar colorantes de desactivación en el flujo de trabajo experimental.
    La maleimida pHrodo™ Red Maleimide es un colorante reactivo al tiol que se puede utilizar para crear bioconjugados pHrodo™ Red en tampón acuoso. La maleimida reacciona con los grupos libres de sulfhidrilo producidos por la reducción de las cisteinas en proteínas o péptidos. Las maleimidas son particularmente útiles para etiquetar anticuerpos, ya que el colorante no se enlaza al punto de unión del anticuerpo. Esta reacción dará lugar a un conjugado estable que puede usarse en ensayos de células vivas o almacenarse para su posterior uso.
    pHrodo™ Red también está disponible en forma reactiva a la amina (consulte pHrodo™ Red SE), así como una selección de conjugados listos para su uso (por ejemplo, E. coli, S. aureus y dextran). Además, existen colorantes reactivos pHrodo™ Green y conjugados listos para usar disponibles como una alternativa de color con las mismas propiedades.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Secado
    Cantidad 1 mg
    Tipo de producto Maleimida
    Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
    Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar a ≤-20 °C, desecar y proteger de la luz.
    Reactividad química Tiol
    Método de detección Fluorescente
    EC Coeficiente de extinción 65000
    Grupo reactivo Tiol
    Etiqueta o tinte pHrodo™ Red
    Color Rojo
    Línea de productos pHrodo
    Emisión 585
    Excitación 560