Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red and Green Epidermal Growth Factor (EGF) and pHrodo™ Red Transferrin Conjugates
Descripción
Detect internalized EGF or transferrin with highly active, pH-sensitive pHrodo Red and pHrodo Green Epidermal Growth Factor (EGF) conjugates, and the pHrodo Red Transferrin Conjugate. These conjugates consist of pHrodo dyes directly linked to highly active EGF or transferrin molecules, which can be used in applications including HCS, flow cytometry, microplate fluorometry, and HTS to measure internalized EGF and transferrin molecules. The pHrodo Red and pHrodo Green dyes fluoresce brightly when exposed to acidic environments, such as those found in endosomes and lysosomes.
pHrodo™ Red es poco fluorescente fuera de las células a pH neutro, pero cuando se internaliza específicamente a través de la endocitosis de transferrina, se vuelve muy fluorescente en los endosomas ácidos. Esto permite la medición de la transferrina internalizada, así como el control dinámico de la internalización de la transferrina en células vivas.
Características de este conjugado de transferrina:
pHrodo™ Red, el conjugado de transferrina es compatible con varias plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, el cribado de alto contenido (HCS), la citometría de flujo y la fluorimetría basada en microplacas o la detección de alto rendimiento (HTS). Este reactivo también es compatible con varios instrumentos de sobremesa, como Evos™, FLoid™, Tali™ y Attune™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre -5 y -30 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Descripción | pHrodo™ Red Transferrin Conjugate |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Analysis |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, fluorímetro, instrumento de alto contenido, Flow Cytometer, Fluorometer, High Content Analysis Instrument |
| Tipo de producto | Colorantes sensibles al pH |
| Tipo de colorante | pHrodo Red |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| Línea de productos | pHrodo |
| Mostrar más |