Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red and Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Código de producto. 10132338
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10132338 Rojo cada uno
13335654 Verde 0.50 miligramo
2 options
Código de producto. 10132338
Marca: Invitrogen™ P10361
Perform fast and accurate live-cell endocytosis and imaging assays with pHrodo Red and Green dextran conjugates, which offer pH-sensitive pHrodo dyes that have no need for washing steps or quencher dye, and which can be multiplexed in imaging, HTS, HCA, tracing, and flow applications.
Perform live-cell imaging of endocytosis faster and more accurately without the need for wash steps or quencher dye with pHrodo Red and Green dextran 10,000 MW conjugates. The pH-sensitive pHrodo Red and Green dextran conjugates are nonfluorescent in neutral environments but elicit bright red or green fluorescent signal in pH ranges 5–8, such as those in endosomes and lysosomes. These pHrodo-labeled dextrans can be multiplexed with other dyes and used in imaging, HTS, tracing, and flow applications.
Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas. En la mayoría de los casos, los dextranos fluorescentes Molecular Probes son mucho más brillantes y tienen una mayor carga negativa que los dextranos disponible de otras fuentes.
  • Conjugado de dextrano fluorescente para obtener imágenes de células vivas de endocitosis, el proceso por el cual la membrana plasmática germina para formar vesículas, endosomas, que luego se llevan a varios destinos dentro de la célula
  • Tiene una emisión de fluorescencia sensible al pH que aumenta en intensidad con el aumento de la acidez: Este aumento es particularmente importante en el rango de pH 5 a 8, se suele ver como vesículas endocíticas acidificadas
  • Etiqueta (Ex/EM): Red (560/585)
  • Tamaño: 10.000 MW
  • Se emplean métodos rigurosos para garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
  • Intrínsecamente aniónicos, mientras que la mayoría de los dextranos marcados con rodamina B zwitteriónica, tetrametilrodamina y colorantes Texas Red™ son esencialmente neutros: Para producir más dextranos altamente aniónicos, hemos desarrollado un procedimiento exclusivo para agregar grupos con carga negativa a los portadores de dextranos; estos productos se denominan dextranos “polianiónicos”.
  • Algunas aplicaciones requieren que el trazador de dextranos se trate con formaldehído o glutaraldehído para su posterior análisis
  • Entre las aplicaciones se incluyen el rastreo neuronal (anterógrada y retrógrada) en células vivas, el rastreo de linaje celular en células vivas, el rastreo neuroanatómico, el examen de la permeabilidad vascular y la integridad de las comunicaciones intercelulares, la investigación de la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera sangre-cerebro, el seguimiento de la endocitocitosis, la supervisión de la acidificación y el estudio de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Mamífero
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Conservar a – 20 °C, desecar y proteger de la luz.
Descripción pHrodo™ Red Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Cell Analysis
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, instrumento de alto contenido, Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, High Content Analysis Instrument
Tipo de producto Suplemento
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes, colorantes sensibles al pH
Formulario Liofilizado
Indicador Endocitosis
pH Desde 5 hasta 8
Línea de productos pHrodo
Cantidad 0.5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad pH > 6
Localización subcelular Endosomas, lisosomas
Excitación/emisión 565/585
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.