Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red and Green AM Intracellular pH Indicator Dyes
Código de producto. 15227909
Change view
Click to view available options
Color:
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15227909 Naranja cada uno
15387951 Verde 1 set
2 options
Código de producto. 15227909
Marca: Molecular Probes™ P35372
Edge
Cuantifique el pH intracelular con los colorantes indicadores de pH intracelular pHrodo Red y Green AM, que impregnan las membranas celulares y presentan fluorescencia en entornos citosólicos ácidos. Los colorantes indicadores pHrodo Red y Green AM son compatibles con las plataformas de HCS, microplaca de fluorescencia, citometría de flujo y HTS.
Measure and quantify intracellular pH with pHrodo Red and Green AM indicator dyes, which are fluorogenic probes that traverse the cell membrane and remain within the intracellular space upon cleavage by nonspecific esterases. pHrodo Red and Green AM indicator dyes become increasingly fluorescent as the pH drops and can be used to quantify cytosolic pH in the range of 4–9. These indicator dyes can also be used in multiplex experiments within HCS, flow cytometry, microplate fluorometry, and HCS applications.
Los indicadores de pH intracelular pHrodo Red (n.º de cat. P35372) y Green (n.º de cat. P35373) AM son sondas fluorogénicas que se utilizan para medir el pH intracelular en células vivas. Son débilmente fluorescentes a pH neutro pero pasan a ser cada vez más fluorescentes a medida que el pH disminuye. Estos reactivos se pueden utilizar para cuantificar el pH citosólico celular en el intervalo de 4 a 9 con una pKa ∼6,5 y con espectros de excitación/emisión de 560/585 nm (pHrodo Red) o 509/533 nm (pHrodo Green).
Los colorantes indicadores de pH pHrodo Red y pHrodo Green son fotoestables y adecuados para su uso en experimentos de multiplexing. pHrodo Red se mutiplexa fácilmente con una amplia variedad de colorantes azules, verdes y rojos lejanos e indicadores como GFP, Fuo-4, calceína, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 verde, Mitosox Green y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros. pHrodo Green se multiplexa fácilmente con una amplia variedad de colorantes azules, rojos y rojos lejanos, como Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros.
Los colorantes pHrodo Red y Green con grupos de ésteres AM dan como resultado una molécula sin carga que puede permear las membranas celulares. Una vez dentro de la célula, los grupos de bloqueo lipofílico de los colorantes son escindidos por esterasas no específicas, lo que resulta en compuestos que se retienen dentro del espacio intracelular. La intensidad de fluorescencia de la sonda se convierte en un indicador del pH intracelular. El uso posterior del kit tampón de calibración de pH intracelular (n.º de cat. P35379) permite cuantificar este pH intracelular.
Los colorantes indicadores de pH intracelular pHrodo Red y Green AM son compatibles con varias plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, el detección de alto contenido (HCS), la citometría de flujo y la fluorimetría basada en microplacas o detección de alto rendimiento (HTS). Estos reactivos también son compatibles con microscopía de fluorescencia de campo ancho o confocal, citometría de flujo, lectores de placas de fluorescencia e instrumentos de alto contenido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar de 2 a 8 °C, desecar y proteger de la luz.
Descripción Indicador de pH intracelular pHrodo™ Red AM
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Análisis celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Fluorímetro, Instrumentos de alto contenido
Tipo de producto Indicador de pH
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Emission Visible
Formulario Líquido
Línea de productos pHrodo
Cantidad 50 μl
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Localización subcelular Citoplasma