Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Green Maleimide
Código de producto. 13345654
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
13345654 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 13345654
Marca: Molecular Probes™ P35370
Maleimida pHrodo™ verde
El colorante maleimida reactivo al tiol y sensible al pH pHrodo™ resulta adecuado para la creación de bioconjugados para estudiar la endocitosis y la fagocitosis. pHrodo™ verde aumenta espectacularmente la fluorescencia a medida que el pH de su entorno se vuelve más ácido.
  • Utilice el colorante maleimida sensible al pH pHrodo™ verde para fabricar los bioconjugados sensibles al pH de su elección
  • Obtenga resultados más rápidos y precisos que con cualquier otro ensayo de endocitosis o fagocitosis: no requiere pasos de lavado ni desactivadores
  • Múltiplex con marcadores fluorescentes rojos como RFP, pHrodo™ rojo y muchos otros
    El aumento de la fluorescencia de pHrodo™ verde mientras el pH cambia de básico a ácido se correlaciona con la acidificación de las vesículas intracelulares, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudiar la endocitosis o fagocitosis y su regulación por factores ambientales, fármacos o patógenos. Las propiedades espectrales de pHrodo™ verde lo vuelven útil para experimentos multicolores. pHrodo™ verde puede ser detectado usando la mayoría de conjuntos de filtros fluorescentes verdes estándar y ha sido validado para su uso en una variedad de plataformas, incluyendo citometría de flujo, microscopía fluorescente y detección de alto contenido (HCS). La falta de fluorescencia de pHrodo™ verde en un ambiente extracelular típico elimina la necesidad de pasos de lavado o colorantes desactivadores en el flujo de trabajo experimental.
    La maleimida pHrodo™ verde es un colorante reactivo al tiol que se puede utilizar para crear bioconjugados pHrodo™ verde en tampón acuoso. La maleimida reacciona con los grupos libres de sulfhidrilo producidos por la reducción de las cisteinas en proteínas o péptidos. Las maleimidas son particularmente útiles para etiquetar anticuerpos, ya que el colorante no se adherirá al lugar de unión del anticuerpo. Esta reacción dará lugar a un conjugado estable que puede usarse en ensayos de células vivas o almacenarse para su uso posterior.
    pHrodo™ verde también está disponible en forma reactiva a la amina (consulte pHrodo™ verde STP), así como una selección de conjugados listos para su uso (por ejemplo, E. coli, S. aureus y dextran). Además, los colorantes reactivos pHrodo™ rojo y los conjugados listos para usar están disponibles como una alternativa de color con las mismas propiedades.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Secado
    Cantidad 1 mg
    Tipo de producto Maleimida
    Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
    Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar a ≤-20 °C, desecar y proteger de la luz.
    Reactividad química Tiol
    Método de detección Fluorescente
    EC Coeficiente de extinción 75000
    Grupo reactivo Tiol
    Etiqueta o tinte pHrodo™ verde
    Color Verde
    Línea de productos pHrodo
    Emisión 525
    Excitación 505
    Mostrar más Mostrar menos
    compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • pHrodo Green Maleimide
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
    • Sensibilización cutánea Categoría 1
    Indicaciones de peligro
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
    • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P330-Enjuagarse la boca.
    • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: 1H-Pyrrole-2,5-dione