Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagocytosis Kit for Flow Cytometry
Código de producto. 15491194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15491194 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15491194
Marca: Molecular Probes™ P35381
Kit de fagocitosis pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ para citometría de flujo
El kit de fagocitosis pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ para citometría de flujo permite detectar la actividad fagocítica en muestras de sangre completa y líneas celulares vivas mediante la citometría de flujo. El kit incluye todos los reactivos necesarios para evaluar la ingestión de partículas y la lisis de eritrocitos. En el kit se proporcionan suficientes reactivos para realizar aproximadamente 100 ensayos con 100 μl de sangre completa por ensayo.
Consulte una guía de selección de todos los indicadores de pHrodo que se utilizan en la obtención de imágenes, citometrías de flujo y ensayos de microplacas.
El ensayo con pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ proporciona una detección sensible sin necesidad de desactivar reactivos ni realizar pasos de lavado adicionales, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a minimizar la incertidumbre de si las señales de partículas proceden de partículas internalizadas.
El kit de fagocitosis pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ es:
  • Específico: colorante fluorogénico sensible al pH para la detección de fagocitosis
  • Rápido y reproducible: se elimina la necesidad de llevar a cabo el lavado o aplicar colorantes de desactivación
  • Flexible: multiplex con reactivos excitados por otras líneas de láser
  • Compatible: multiplex con reactivos estándar y etiquetadores de CD
    Cómo funciona
    Los conjugados de pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ son E. coli inactivados sin opsonizar y que funcionan como partículas fluorogénicas altamente sensibles para la detección de la ingestión fagocítica. El sistema exclusivo basado en colorantes pHrodo™ mide la actividad fagocítica basada en la acidificación de las partículas a medida que se ingieren, y elimina los pasos de lavado y desactivación que son necesarios con indicadores no fluorogénicos de captación bacteriana.
    Colorante pHrodo™ Green
    El nuevo colorante pHrodo™ Green patentado de Molecular Probes™ sensible al pH no es fluorescente en pH neutro, pero se vuelve verde brillante con la acidificación. Puesto que es tanto fluorogénico como sensible al pH, el colorante pHrodo™ Green puede usarse como sensor específico de la actividad fagocítica, ya que la acidificación del fagosoma después de la fagocitosis se detecta mediante la fluorescencia verde. Por lo tanto, es una herramienta ideal para estudiar la fagocitosis y su regulación por fármacos o factores ambientales. El fluoróforo se excita fácilmente con el láser de ion-argón de 488 nm y la emisión de fluorescencia se puede recoger con un filtro BP estándar de 530/30 nm en la mayoría de los citómetros de flujo y, por lo tanto, es fácilmente multiplexable con reactivos utilizados en otros láseres.
    Rápido y reproducible
    No es necesario seguir los pasos de lavado ni aplicar colorantes de desactivación, ya que el colorante pHrodo™ Green no es fluorescente fuera de la célula, lo que hace que el protocolo de tinción sea sencillo y rápido. La eliminación de los pasos de lavado y de la necesidad de aplicar colorantes de desactivación también mejora la reproducibilidad de los ensayos, especialmente en aquellos basados en lectores de placas.
    Uso con bacterias
    El análisis de la fagocitosis por bacterias grampositivas o gramnegativas se logra fácilmente usando los conjugados listos para usar pHrodo™ Green BioParticles™. Utilice conjugados de pHrodo™ Green BioParticles™ para el análisis práctico de la fagocitosis de bacterias grampositivas o gramnegativas, o la forma de éster pHrodo™ Green STP para el etiquetado de microorganismos o proteínas que desee.
    Indicadores pHrodo™ para fagocitosis
    El kit de fagocitosis pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ forma parte de un amplio catálogo de reactivos para la medición de la fagocitosis. Los científicos pueden usar una amplia variedad de reactivos de pHrodo™ en lectores de placas, microscopía de fluorescencia y citometría de flujo.
    Información adicional sobre productos los pHrodo™ Green™, Red y otros indicadores pHrodo™ para fagocitosis.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene tampón de lisis (10 ml), tampón B (200 ml), tampón de lavado (200 ml) y pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ (5 viales, producto liofilizado). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. No la congele.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Kit de fagocitosis
    Tipo de colorante pHrodo™ Green
    Emission 509⁄533
    Formato Tubos, portaobjetos
    Línea de productos pHrodo
    Cantidad 1 kit
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Especie E. coli