Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Antibody Labeling Kits
Código de producto. 15951701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
3 x 100 μg
3 x 1 mg
Excitación/emisión:
505/525 nm
560/585
560/585 nm
640/655 nm
Etiqueta o tinte:
pHrodo Deep Red
pHrodo Green
pHrodo Red
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 3
Product Code. Cantidad Excitación/emisión Etiqueta o tinte unitSize
15951701 1 Kit 560/585 pHrodo Red paquete de 3
17122534 3 x 100 μg 640/655 nm pHrodo Deep Red 1 set
17132534 3 x 1 mg 640/655 nm pHrodo Deep Red 1 set
17879258 3 x 100 μg 560/585 nm pHrodo Red cada uno
18071663 3 x 1 mg 560/585 nm pHrodo Red 1 set
17889258 3 x 100 μg 505/525 nm pHrodo Green -
18011683 3 x 1 mg 505/525 nm pHrodo Green 1 set
15961701 1 Kit 505/525 nm pHrodo Green paquete de 3
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15951701
Brand: Invitrogen™ P36014
This item is not returnable. View return policy
Perform antibody internalization, endocytosis, and phagocytosis experiments with confidence and ease using the updated pH-sensitive, brightly fluorescing dyes and ready-to-use spin columns in the pHrodo Red and Green Antibody Labeling Kits.
Elevate biopharmaceutical research with pHrodo Antibody Labeling kits, designed to characterize antibody internalization, a critical step during antibody-drug conjugate research and development. Kits provide a simple, detailed protocol and advanced purification columns to easily label and purify antibodies and other large proteins. Amine-reactive pHrodo dyes covalently bind to antibodies and other proteins to produce bright, soluble conjugates whose fluorescence increases in acidic organelles including endosomes and lysosomes. Antibody internalization can be evaluated using flow cytometry, fluorescence microscopy, and high-content screening.
Los kits de etiquetado de proteínas a microescala pHrodo iFL Red y pHrodo iFL Green proporcionan los reactivos necesarios para etiquetar fácilmente tres muestras de proteínas o anticuerpos purificados en microescala (de 20 a 100 µg) con colorante pHrodo iFL Red o pHrodo iFL Green. Estos kits contienen colorante de éster pHrodo iFL Red o Green STP y reactivo a la amina, que se une covalentemente a lisinas libres donde se presenten en un anticuerpo o proteína.
Los colorantes pHrodo iFL Red y pHrodo iFL Green son versiones mejoradas de los colorantes pHrodo Red y pHrodo Green, optimizados para la creación de bioconjugados brillantes y solubles que se utilizarán en el estudio de internalización de anticuerpos, endocitosis y fagocitosis. También son más solubles que los colorantes pHrodo Red y pHrodo Green originales, lo que los hace útiles para el etiquetado de anticuerpos que de otra manera podrían precipitar fuera de la solución durante la conjugación. Los colorantes pHrodo iFL Red y pHrodo iFL Green no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan fluorescencia rojo brillante o verde brillante a medida que el pH de su entorno se vuelve más ácido, como el que se encuentra dentro de fagosomas y endosomas.
Los kits de etiquetado de microescala pHrodo iFL Red y Green ofrecen las siguientes ventajas:
Comodidad: el etiquetado suele tardar dos horas, con menos de 30 minutos de manipulación
Versatilidad: el etiquetado se puede realizar en proteínas con pesos moleculares entre 12 y 150 kDa
Personalizable: cree sus propias sondas para estudiar la internalización de anticuerpos, fagocitosis y endocitosis
El kit de etiquetado de células de mamíferos y bacterias pHrodo Deep Red proporciona los reactivos necesarios para etiquetar fácilmente células vivas (mamíferos o bacterias) para el estudio de fagocitosis y endocitosis. Está optimizado para la discriminación de células fagocitadas y no fagocitadas, ya que el colorante pHrodo Deep Red sensible al pH y de fondo bajo no muestra señal en condiciones neutras y presenta fluorescencia solo cuando se expone a entornos ácidos. Esta exclusiva propiedad de pHrodo Deep Red permite el desarrollo rápido de ensayos y la certeza de los resultados al investigar las vías endocíticas y fagocíticas. El colorante pHrodo Deep Red permite una mejor discriminación de la carga internalizada desde fuera de la célula porque tiene un pKa aproximado de 5 y no presenta fluorescencia hasta que entra en el endosoma y el lisosoma tardíos. El colorante pHrodo Deep Red se puede detectar mediante un conjunto de filtros fluorescentes Cy5 y se ha validado para su uso en diversas aplicaciones, como citometría de flujo, microscopía fluorescente y análisis de alto contenido (HCA).
El kit de etiquetado de células de mamíferos y bacterias pHrodo Deep Red ofrece las siguientes ventajas:
Multiplexing: el colorante pHrodo Deep Red se puede multiplexar con una amplia variedad de colorantes azules, verdes y rojos, e indicadores como GFP y RFP, MitoSOX Green o Red, CellEvent Caspase 3/7 Green o Red, NucBlue o TMR, entre muchos otros.
Simplicidad: protocolo paso a paso fácil seguir
Ventana de señal superior de: el fondo mínimo a pH neutro permite una relación señal-ruido máxima para obtener la máxima certeza en los resultados
Baja pKa: elimina la señal no específica de la carga no internalizada solo presenta fluorescencia en los endosomas y lisosomas tardíos
Order Info
Almacenar en refrigerador (2–8 °C), desecar, proteger de la luz y no congelar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Análisis celular
Tipo de producto Kit de etiquetado de proteínas
Cantidad 1 Kit
Suficiente para 3 etiquetas
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (2–8 °C), desecar, proteger de la luz y no congelar.
Excitación/emisión 560/585
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos pHrodo
Etiqueta o tinte pHrodo Red
Color Rojo