Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ AM Variety Pack
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Mida y cuantifique el pH intracelular con el paquete pHrodo AM Variety, que incluye colorantes indicadores de pHrodo Red y Green AM, sondas fluorogénicas que atraviesan la membrana celular y permanecen dentro del espacio intracelular tras la disociación mediante esterasas no específicas.
El paquete pHrodo AM Variety contiene un vial de cada uno de los colorantes indicadores pHrodo Red AM y pHrodo Green AM, cada uno de los cuales proporciona un volumen de reactivo suficiente para probar una placa de 96 pocillos. Los indicadores de pH intracelular pHrodo Red AM y pHrodo Green AM son sondas fluorogénicas que se utilizan para medir el pH intracelular en células vivas. Son débilmente fluorescentes a pH neutro, pero aumentan extraordinariamente su brillo a medida que el pH disminuye. Estos reactivos pueden cuantificar el pH citosólico celular en el intervalo de 4 a 9 con una pKa ∼6,5 y tienen espectros de excitación/emisión de 560/585 nm (pHrodo Red) y 509/533 nm (pHrodo Green).
Los colorantes pHrodo Red AM y pHrodo Green AM son fotoestables y adecuados para su uso en experimentos de multiplexing. pHrodo Red se mutiplexa fácilmente con una amplia variedad de colorantes azules, verdes y rojos lejanos e indicadores como GFP, Fuo-4, calceína, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 verde, Mitosox Green y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros. El colorante pHrodo Green se multiplexa fácilmente con una amplia variedad de colorantes azules, rojos y rojos lejanos, como Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros. Los colorantes pHrodo Red y pHrodo Green con grupos de ésteres AM, que dan como resultado una molécula sin carga que puede permear las membranas celulares. Una vez dentro de la célula, los grupos de bloqueo lipofílico son escindidos por esterasas no específicas, lo que resulta en un compuesto que se retiene dentro del espacio intracelular. La intensidad de fluorescencia de la sonda es pues un indicador del pH intracelular. El uso posterior del kit tampón de calibración de pH intracelular (n.º de cat. P35379) permite cuantificar este pH intracelular.
Los indicadores de pH intracelular pHrodo Red AM y pHrodo Green AM son compatibles con diversas plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, la detección de alto contenido (HCS), la citometría de flujo y la fluorimetría basada en microplacas o la detección de alto rendimiento (HTS). Estos reactivos también son compatibles con microscopios de fluorescencia de campo ancho o confocal, citómetros de flujo, lectores de placas de fluorescencia e instrumentos de alto contenido.
El paquete pHrodo AM Variety contiene un vial de cada uno de los colorantes indicadores pHrodo Red AM y pHrodo Green AM, cada uno de los cuales proporciona un volumen de reactivo suficiente para probar una placa de 96 pocillos. Los indicadores de pH intracelular pHrodo Red AM y pHrodo Green AM son sondas fluorogénicas que se utilizan para medir el pH intracelular en células vivas. Son débilmente fluorescentes a pH neutro, pero aumentan extraordinariamente su brillo a medida que el pH disminuye. Estos reactivos pueden cuantificar el pH citosólico celular en el intervalo de 4 a 9 con una pKa ∼6,5 y tienen espectros de excitación/emisión de 560/585 nm (pHrodo Red) y 509/533 nm (pHrodo Green).
Los colorantes pHrodo Red AM y pHrodo Green AM son fotoestables y adecuados para su uso en experimentos de multiplexing. pHrodo Red se mutiplexa fácilmente con una amplia variedad de colorantes azules, verdes y rojos lejanos e indicadores como GFP, Fuo-4, calceína, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 verde, Mitosox Green y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros. El colorante pHrodo Green se multiplexa fácilmente con una amplia variedad de colorantes azules, rojos y rojos lejanos, como Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros. Los colorantes pHrodo Red y pHrodo Green con grupos de ésteres AM, que dan como resultado una molécula sin carga que puede permear las membranas celulares. Una vez dentro de la célula, los grupos de bloqueo lipofílico son escindidos por esterasas no específicas, lo que resulta en un compuesto que se retiene dentro del espacio intracelular. La intensidad de fluorescencia de la sonda es pues un indicador del pH intracelular. El uso posterior del kit tampón de calibración de pH intracelular (n.º de cat. P35379) permite cuantificar este pH intracelular.
Los indicadores de pH intracelular pHrodo Red AM y pHrodo Green AM son compatibles con diversas plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, la detección de alto contenido (HCS), la citometría de flujo y la fluorimetría basada en microplacas o la detección de alto rendimiento (HTS). Estos reactivos también son compatibles con microscopios de fluorescencia de campo ancho o confocal, citómetros de flujo, lectores de placas de fluorescencia e instrumentos de alto contenido.
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Persignificado celular |
| Color | Verde, naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar de 2 a 8 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Descripción | pHrodo™ AM Variety Pack |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Fluorímetro, Instrumentos de alto contenido |
| Tipo de producto | Sonda fluorogénica |
| Emission | Visible |
| Formulario | Líquido |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.