Learn More
Palintest™ Photometer Tablet Reagents
Descripción
- Cómoda forma de comprimido
- Fáciles de utilizar.
- Disponible para una gran variedad de necesidades de análisis de agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 50/paq. |
| temp | De 0 a 500 mg/l |
| Suficiente para | 50 pruebas |
| Tipo | Kit de pruebas de alcalinidad total (Alkaphot) |