Learn More
Grant Instruments™ DEN-600: densitómetro, batería portátil/red eléctrica, turbidez del fotómetro celular de 0 a 16 McF y 0,3 Abs
Código de producto. 17541136
Change view
Click to view available options
Tipo:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17541136 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 17541136
Marca: Grant Instruments™ DEN600
El DEN-600 es un fotómetro compacto, portátil y alimentado por batería recargable. Su sistema óptico de longitud de onda de 600 nm permite medir el número total estimado de células (OD600), el método de medición de turbidez (McFarland (McF)), y la medición de la concentración de proteínas (método de ensayo de proteínas de Bradford)
El dispositivo sirve como una alternativa económica a un espectrofotómetro, que se suele utilizar para estas aplicaciones. Como el DEN-600 funciona con batería y es compacto, puede ubicarse cómodamente en una cabina de seguridad para productos biológicos, una cámara anaeróbica o reubicarse rápidamente.
El soporte de celdas admite cubetas de 10 mm de recorrido, viales de fondo redondo, cónicos o tubos Falcon.
La conectividad USB y el software DEN permiten la transferencia, el procesamiento y el cálculo de datos.
Aplicaciones
  • Medición de la concentración celular
  • Estimación de datos de crecimiento celular
  • Estimación de fase logarítmica para la inducción de células microbianas
  • Preparación celular competente
  • Método de ensayo de proteínas de Bradford
  • Ensayos de sensibilidad a antibióticos
  • Pruebas inhibidoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo fotómetro
Tipo de pantalla LED
Exactitud De ± 0,006 a 1 Abs, de ± 0,1 a 0 a 8 McF
Fondo (métrico) 145 mm
Para utilizar con (equipo) Para cubetas de 10 mm de recorrido, tubos de fondo redondo y Falcon
Tensión 120/240 V
Altura (métrico) 65 mm
Fuente de luz LED
Longitud de onda 600 nm
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (métrico) 120 mm