Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos vías
Click to view available options
Material:
PDVF
PVDF
Polipropileno
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
Manguera de 5 a 7 mm de diámetro
Manguera de 7 a 9 mm de diámetro
Manguera de 9 a 11 mm de diámetro
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
- PVDF: excelente resistencia química, transparente, adecuado para alimentos
- PP/PE: para uso industrial, rojo/blanco
- Temperatura de funcionamiento: PVDF de +0 a +40 °C, PP/PE de +5 a +40 °C.
- Resistente a una compresión máx. de 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Manguera de 5 a 7 mm de diámetro |
| Incluye | Placa de montaje |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 40 °C |
| Material | Polipropileno, polietileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 5 °C |
| Anchura global (métrico) | 4 mm |
| Tipo | Válvula de 2 vías |