missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Photo-lysine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16480378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16480378 5 mg 5 miligramos
16470606 20 mg 20 miligramos
16437918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16480378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19804A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.

Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Photo-lysine hydrochloride
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14Cl2N4O2
Información de solubilidad H2O : ≥ 40 mg/mL (163.19 mM)
SMILES O=C(O)[C@@H]([NH3+])CC1(N=N1)CC[NH3+].[Cl-].[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 245.11
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.