missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Photo-lysine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Photo-lysine hydrochloride |
| Color | White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H14Cl2N4O2 |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 40 mg/mL (163.19 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@@H]([NH3+])CC1(N=N1)CC[NH3+].[Cl-].[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 245.11 |
| Cantidad | 20 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.11 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?