Learn More
Hach™ Sobres de reactivo en polvo de fosfato Phosver™ 3
Código de producto. 15175217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15175217 100/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 15175217
Marca: Hach™ 212599
Reactivo en polvo premedido listo para su uso en paquetes sellados individuales para la determinación de fosfato (fósforo) mediante el método de ácido ascórbico PhosVer™ 3.
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
  • Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
  • Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
  • Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
  • Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
  • Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Analitos Fósforo
Color Blanco
Composición Pirosulfato de potasio, ácido L-ascórbico, molibdato de sodio, tetrasodio EDTA
Formato Paquete individual
Para utilizar con (aplicación) Determinación de fósforo
Para utilizar con (equipo) Todos excepto DR/3000, DR/2000
Nº de pruebas 100
Cantidad 100/paq.
temp De 0,02 a 2,50 de PO4
Tamaño de muestra 25 mL
Método de prueba Ácido ascórbico
Tipo Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PhosVer3 Phosphate Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium disulfate