Learn More
Oxibromuro de fósforo(V), 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208576
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11488660
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 056135.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso como intermediario químico
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-59-5
Fórmula molecular Br3OP
Peso molecular (g/mol) 286.685
Número MDL MFCD00036298
Clave InChI UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 189°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus(V) tribromide oxide
Punto de fusión 56°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Masa
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min.
Información de solubilidad Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.73
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.822
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus(V) oxybromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphorus oxybromide