Learn More
Óxido de fósforo(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
11470973 500 g 500 g
11480973 2500 g 2500 g
2 options
Código de producto. 11470973
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
El óxido de fósforo(V) se utiliza como agente de secado y deshidratación, como reactivo de condensación en la síntesis orgánica y como reactivo de laboratorio. También se utiliza en la refinación de azúcar y en la extinción de incendios. El pentóxido de fósforo en DMSO forma un reactivo Onodera que oxida los alcoholes. Es capaz de convertir ácidos minerales en anhídridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de fósforo(V) se utiliza como agente de secado y deshidratación, como reactivo de condensación en la síntesis orgánica y como reactivo de laboratorio. También se utiliza en la refinación de azúcar y en la extinción de incendios. El pentóxido de fósforo en DMSO forma un reactivo Onodera que oxida los alcoholes. Es capaz de convertir ácidos minerales en anhídridos.
Solubilidad
Soluble en ácido sulfúrico. Insoluble en acetona y amoníaco. Se descompone en agua.
Notas
Es altamente higroscópico en la naturaleza y se hidroliza a ácido fosfórico. Se almacena en un armario de seguridad separado lejos de sustancias incompatibles como álcalis y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phosphorus pentoxide
Nombre IUPAC Triciclo[3.3.1.13, -24]tetrafosfano-1,3,5,7-tetrona
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Punto de ebullición 360 °C (sublimación)
Nombre del producto químico o material Phosphorus(V) oxide
Punto de fusión 340 °C
Cantidad 500 g
Número UN UN1807
Índice Merck 14,7355
Información de solubilidad Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza 98%
Olor Weak
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.39
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus(V) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphorus oxide