Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | P |
| Concentración | 1000 mg/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | P |
| Solvent or Matrix | Sulfuric Acid |
| Cantidad | 100 mL |