missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Fósforo, reactivo, juego de reactivos
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Fosfato |
| Formato | Solución |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del (orto-) fósforo reactivo |
| Para utilizar con (equipo) | Todos excepto PC II |
| Incluye | Reactivo de aminoácidos y reactivo de molibdato |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 1 juego |
| temp | De 0,23 a 30,00 mg/l de PO4 |
| Tamaño de muestra | 25 mL |
| Método de prueba | Aminoácido |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido